Läs mer
Corning™ Costar™ HTS Transwell™ -96 brunnsmottagarplattor
Produktkod. 10484863 Handla allt Corning Produkter
Change view
Färg:
Svart
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
10484863 Svart Paket med 10
1 options
Produktkod. 10484863 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 3583
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2050.00 SEK
    1922.60 SEK / Paket med 10
    Save 127.40 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 11-03-2027
Lägg i varukorgen
Tillbehör till HTS Transwell™ -96 Permeabelt stödsystem
  • HTS Transwell-96 permeabla stöd har en uppsättning 96-brunnar med membraninsatser sammankopplade med en styv, robotvänlig bricka som gör att alla 96 insatser kan hanteras som en enda enhet.
  • Välj mellan polyester (PET ) membran (0,4μ m, 1,0μ m och 8,0μ m porstorlekar) eller polykarbonat (PC) membran (0,4μ m, 3,0μ m och 5,0μ m porstorlekar)
  • 0,143 cm2 membranarea per brunn, vilket ger 20 % till 50 % mer yta för celltillväxt än andra kommersiellt tillgängliga system
  • Stora apikala och basolaterala åtkomstportar möjliggör effektiv mediasampling och underlättar automatisk eller manuell åtkomst.
  • Optimerad för automatisering, med flerkanaliga matarportar, förbättrad greppyta och standardstreckkoder
  • Behållarplattan möjliggör samtidig matning av 96 brunnar och levereras med en avtagbar mediastabilisator för att minska risken för spill under hanteringen
  • Mottagarplattan isolerar varje brunn för att möjliggöra 96 individuella analyser.
  • Sterila
  • HTS Transwell-96-systemen (0.4μ m PC, 0,4μ m PET och 1,0μ m PET ) är förpackade med 96-brunnars insatsplatta i en reservoarplatta och inkluderar 96-brunnars mottagareplatta med lock.
  • HTS Transwell-96-plattorna (3.0 och 5.0μ m PC, 8,0μ m PET ) är förpackade med 96-brunnars insatsplatta i 96-brunnars mottagarplatta med lock. Behållarplattor kan köpas separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ANSI, SBS 1-2004 till och med ANSI , SBS 4-2004
Formatera Standard
Lock Med lock
Array 8 x 12
Färg Svart
Antal Wells 96
Sterilitet Sterila
Well Shape Platt botten (F-brunn)
nr per ärende 10/Cs.
Antal per förpackning 10/Pk.
Kvantitet 10/Pk.