Läs mer
Corning™ Costar™ HTS Transwell™ Cell Culture Plate
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16130291 Handla allt Corning Produkter
Change view
Räkna väl:
24
Produktkod. Räkna väl
16130291 24
1 options
Produktkod. 16130291 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 4395
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tissue-culture treated
  • For use as reservoir tray with HTS Transwell Permeable Supports
  • TC-treated for cell attachment
  • Same footprint as standard 24 well plate but with single rectangular well
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Clear
Förslutning ingår Yes
Stängningsmaterial Polystyrene
Bottenform Flat
Färg Clear
Material Polystyrene
Form Rectangular
Sterilitet Sterile
Ytbehandling Cell Culture
Typ Cell Culture Plate
Räkna väl 24
Inkluderar Lid
nr per ärende 48/Cs.
Antal per förpackning 12/Pk.
Kvantitet 48/Pk.