Läs mer
Corning™ Costar™ Snap Cap mikrocentrifugrör
Produktkod. 10276141 Handla allt Corning Produkter
Change view
Färg:
Diverse
Naturlig
Kapacitet (metrisk):
0,65 ml
1,7 ml
2 ml
Förpackning:
1000/förpackning
500/förpackning
5000/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 500
Paket med 5000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Kapacitet (metrisk) Förpackning unitSize
10276141 Naturlig 2 ml 1000/förpackning Paket med 1000
10611442 Diverse 0,65 ml 1000/förpackning Paket med 1000
10718402 Naturlig 0,65 ml 1000/förpackning Paket med 1000
10429521 Naturlig 1,7 ml 500/förpackning Paket med 500
10467221 Diverse 1,7 ml 500/förpackning Paket med 500
10439521 Naturlig 1,7 ml 5000/förpackning Paket med 5000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10276141 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 3213
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Har en snäpplock med en positiv försegling som möjliggör upprepad öppning och stängning med platta ytor för bekväm märkning. Corning™ Costar™ Snap Cap-mikrocentrifugrör är kompatibla med ledande mikrocentrifugrotorer.
  • Levereras osterilt och är autoklaverbara.
  • Externa graderingar och frostad skrivfläck för enkel providentifiering.
  • Positiv tätningsdesign möjliggör upprepad öppning och stängning.
  • Platt lockyta för bekväm märkning.
  • Tål en maximal RCF på 17 000 x g.
  • RNase-/DNas-fri.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Keps stil Snap Cap
Certifikat och efterlevnad RNase, DNas-fri
Stängningsfärg Naturlig
Stängningsmaterial Polypropen
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 2 ml
Färg Naturlig
Material Polypropen
Antal per förpackning 500/Pk.
Förpackning 1000/förpackning
Sterilitet Icke-steril
Graderad Ja
Förslutningstyp Snap Cap
Bottenform Konisk
Max. RCF 17,000 x g
Produkttyp Mikrocentrifugrör
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.