Läs mer
Corning™ Costar™ Snap Cap mikrocentrifugrör
Produktkod. 10611442 Handla allt Corning Produkter
Change view
Färg:
Diverse
Naturlig
Kapacitet (metrisk):
0,65 ml
1,7 ml
2 ml
Förpackning:
1000/förpackning
500/förpackning
5000/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 500
Paket med 5000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Kapacitet (metrisk) Förpackning unitSize
10611442 Diverse 0,65 ml 1000/förpackning Paket med 1000
10718402 Naturlig 0,65 ml 1000/förpackning Paket med 1000
10276141 Naturlig 2 ml 1000/förpackning Paket med 1000
10429521 Naturlig 1,7 ml 500/förpackning Paket med 500
10467221 Diverse 1,7 ml 500/förpackning Paket med 500
10439521 Naturlig 1,7 ml 5000/förpackning Paket med 5000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
En artikel i denna grupp är en exakt matchning för artikelnummer 07200186
Produktkod. 10611442 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 3209
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En artikel i denna grupp är en exakt matchning för artikelnummer 07200186
Har en snäpplock med en positiv försegling som möjliggör upprepad öppning och stängning med platta ytor för bekväm märkning. Corning™ Costar™ Snap Cap-mikrocentrifugrör är kompatibla med ledande mikrocentrifugrotorer.
  • Levereras osterilt och är autoklaverbara.
  • Externa graderingar och frostad skrivfläck för enkel providentifiering.
  • Positiv tätningsdesign möjliggör upprepad öppning och stängning.
  • Platt lockyta för bekväm märkning.
  • Tål en maximal RCF på 17 000 x g.
  • RNase-/DNas-fri.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Keps stil Snap Cap
Certifikat och efterlevnad RNase, DNas-fri
Stängningsfärg Regnbåge
Stängningsmaterial Polypropen
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 0,65 ml
Färg Diverse
Material Polypropen
Antal per förpackning 200/Pk.
Förpackning 1000/förpackning
Sterilitet Icke-steril
Graderad Ja
Förslutningstyp Snap Cap
Bottenform Konisk
Max. RCF 17,000 x g
Produkttyp Mikrocentrifugrör