Läs mer
Corning™ Costar™ Snap Cap mikrocentrifugrör
Produktkod. p-194425 Handla allt Corning Produkter
Färg:
Diverse
Naturlig
Kapacitet (metrisk):
0.65 mL
1.7 mL
2 mL
Förpackning:
1000/Pk.
500/Pk.
5000/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 500
Paket med 5000
Produktkod. 10611442
Brand: Corning™ 3209
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Har en snäpplock med en positiv försegling som möjliggör upprepad öppning och stängning med platta ytor för bekväm märkning. Corning™ Costar™ Snap Cap-mikrocentrifugrör är kompatibla med ledande mikrocentrifugrotorer.
  • Levereras osterilt och är autoklaverbara.
  • Externa graderingar och frostad skrivfläck för enkel providentifiering.
  • Positiv tätningsdesign möjliggör upprepad öppning och stängning.
  • Platt lockyta för bekväm märkning.
  • Tål en maximal RCF på 17 000 x g.
  • RNase-/DNas-fri.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Keps stil Snap Cap
Certifikat och efterlevnad RNase, DNas-fri
Stängningsfärg Regnbåge
Stängningsmaterial Polypropen
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 0.65 mL
Färg Diverse
Material Polypropen
Antal per förpackning 200/Pk.
Förpackning 1000/Pk.
Sterilitet Icke-steril
Graderad Ja
Förslutningstyp Snap Cap
Bottenform Konisk
Max. RCF 17,000 x g
Produkttyp Mikrocentrifugrör