Läs mer
Corning™ Costar™ Netwell™ Insatser
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10187381 Handla allt Corning Produkter
Change view
Porstorlek:
440μ m
Förpackningsstorlek:
Paket med 48
Produktkod. Porstorlek unitSize
10187381 440μ m Paket med 48
1 options
Produktkod. 10187381 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 3478
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används som vävnadsbärare, stöd och silar för odling av små organ, vävnadsskivor eller explantat vid luftmediets gränssnitt, ger grov filtrering av vävnadshomogenat, cellsuspensioner och mikrobärare.
Netwell Insatserna har polyester (PET ) nätbottnar fästa på en polystyrenring eller hölje. De används som vävnadsbärare, stöd och silar för odling av små organ, vävnadsskivor eller explantat vid luft-media-gränssnittet. De kan användas för att grovfiltrera vävnadshomogenat, cellsuspensioner eller mikrobärare. Tillbehör gör att de kan användas som en praktisk bärare för immuncytokemisk färgning av vävnadsodlingsskivor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Array 3 x 4
Förslutning ingår Ja
Färg Klart
Material Polystyren
Form Rund
Sterilitet Sterila
Typ Cellkulturinlägg
Räkna väl 12
För användning med (applikation) Används som vävnadsbärare, stöd och silar för odling av små organ, vävnadsskivor eller explantat vid luftmediets gränssnitt, ger grov filtrering av vävnadshomogenat, cellsuspensioner och mikrobärare
nr per ärende 48/Cs.
Antal per förpackning 12/Pk.
Förpackning 4 inre förpackningar om 12
Porstorlek 440μ m
Kvantitet 48/Cs.