Beskrivning
Netwell Insatserna har polyester (PET ) nätbottnar fästa på en polystyrenring eller hölje. De används som vävnadsbärare, stöd och silar för odling av små organ, vävnadsskivor eller explantat vid luft-media-gränssnittet. De kan användas för att grovfiltrera vävnadshomogenat, cellsuspensioner eller mikrobärare. Tillbehör gör att de kan användas som en praktisk bärare för immuncytokemisk färgning av vävnadsodlingsskivor.
Specifikationer
Specifikationer
| Array | 2 x 3 |
| Färg | Klart |
| Material | Polystyren |
| Form | Rund |
| Sterilitet | Sterila |
| Typ | Insatssystem med flera brunnar |
| Räkna väl | 6 |
| För användning med (applikation) | Används som vävnadsbärare, stöd och silar för odling av små organ, vävnadsskivor eller explantat vid luftmediets gränssnitt, ger grov filtrering av vävnadshomogenat, cellsuspensioner och mikrobärare |
| nr per ärende | 48/Cs. |
| Antal per förpackning | 6/Pk. |
| Visa mer |