Läs mer
Corning™ Costar™ Netwell™ Insatser
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10426651 Handla allt Corning Produkter
Change view
15 mm; 74μ m
Produktkod.
10426651 15 mm; 74μ m
1 options
Produktkod. 10426651 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 3477
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6050.00 SEK
    5870.32 SEK / Paket med 48
    Save 179.68 SEK
    2% Av
Beräknad leverans: 17-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används som vävnadsbärare, stöd och silar för odling av små organ, vävnadsskivor eller explantat vid luftmediets gränssnitt, ger grov filtrering av vävnadshomogenat, cellsuspensioner och mikrobärare.
Netwell Insatserna har polyester (PET ) nätbottnar fästa på en polystyrenring eller hölje. De används som vävnadsbärare, stöd och silar för odling av små organ, vävnadsskivor eller explantat vid luft-media-gränssnittet. De kan användas för att grovfiltrera vävnadshomogenat, cellsuspensioner eller mikrobärare. Tillbehör gör att de kan användas som en praktisk bärare för immuncytokemisk färgning av vävnadsodlingsskivor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Används som vävnadsbärare, stöd och silar för odling av små organ, vävnadsskivor eller explantat vid luftmediets gränssnitt, ger grov filtrering av vävnadshomogenat, cellsuspensioner och mikrobärare
Material Polystyren