Läs mer
Corning™ PCR-rör av polypropen med påsatt lock
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10768402 Handla allt Corning Produkter
Färg:
Klart
Förslutningstyp:
Kupolformad mössa
Platt mössa
Volym (metrisk):
0,2 ml
0,5 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 960
Produktkod. 10768402
Brand: Corning™ 6531
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Tillverkad av tunnväggig polypropen och designad för exakt passform i värmeblock för att optimera värmeöverföringen. Corning™ PCR-rör tål krafter upp till 10 000 xg.
Individuella PCR-rör är gjorda av tunnväggig polypropen och designade för exakt passning i värmeblock för att optimera värmeöverföringen. Rören är RNas-/DNas-fria, är autoklaverbara vid 121 °C och tål centrifugering till 10 000 x g.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RNase, DNas-fri
Stängningsfärg Klart
Färg Klart
Volym (metrisk) 0,2 ml
Kvantitet 96/Pk.
Stängningsmaterial Polypropen
För användning med (utrustning) Värmeblock för snabb värmeöverföring
Form Konisk botten
Sterilitet Icke-steril
Material Polypropen
Max. Tvinga 10,000 x g
Förslutningstyp Kupolformad mössa
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Formatera Provrör
Produkttyp Tunnväggiga PCR-rör