Läs mer
Corning™ PCR-rör av polypropen med påsatt lock
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-196052 Handla allt Corning Produkter
Change view
Färg:
Klart
Förslutningstyp:
Kupolformad mössa
Platt mössa
Volym (metrisk):
0,2 ml
0,5 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 960
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förslutningstyp Volym (metrisk) unitSize
10298471 Klart Platt mössa 0,5 ml Paket med 1000
10768402 Klart Kupolformad mössa 0,2 ml Paket med 960
10378611 Klart Platt mössa 0,2 ml Paket med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10298471 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 6530
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av tunnväggig polypropen och designad för exakt passform i värmeblock för att optimera värmeöverföringen. Corning™ PCR-rör tål krafter upp till 10 000 xg.
Individuella PCR-rör är gjorda av tunnväggig polypropen och designade för exakt passning i värmeblock för att optimera värmeöverföringen. Rören är RNas-/DNas-fria, är autoklaverbara vid 121 °C och tål centrifugering till 10 000 x g.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RNase, DNas-fri
Stängningsfärg Klart
Färg Klart
Volym (metrisk) 0,5 ml
Kvantitet 250/Pk.
Stängningsmaterial Polypropen
För användning med (utrustning) Värmeblock för snabb värmeöverföring
Form Konisk botten
Sterilitet Icke-steril
Material Polypropen
Max. Tvinga 10,000 x g
Förslutningstyp Platt mössa
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Formatera Provrör
Produkttyp Tunnväggiga PCR-rör