Läs mer
Corning™ Snapwell™ Kulturinlägg
Handla allt Corning Produkter
Material:
PET
Polykarbonat
Portäthet:
1 x 10 8 porer/cm 2
4 x 10 6 porer/cm 2
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Beskrivning
De Snapwell infogningen är en modifierad Transwell kulturinlägg som innehåller ett 12 mm diameter vävnadskultur-behandlat membran som stöds av en löstagbar ring. Insatserna används främst för transport och elektrofysiologiska studier. När cellerna har odlats till sammanflöde, kan detta ringstödda membran placeras i antingen vertikala eller horisontella diffusions- eller Ussing-kammare.
Beställningsinfo
Sterila kulturinsatser är förpackade i klusterplattor med 6 brunnar.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 6 insatser och 6-brunnars platta |
| Kulturområde | 1,12 cm 2 |
| Material | PET |
| Portäthet | 4 x 10 6 porer/cm 2 |
| Porstorlek | 0,4 μm |
| Typ | Culture Insert |
| Diameter (metrisk) Yttre | 12 mm |
| Antal per förpackning | 6/Pk. |
| nr per ärende | 24/Cs. |
| Sterilitet | Sterila |