Läs mer
Corning™ Costar™ Sterila engångsreagensbehållare
BIOPHARMA
Produktkod. 10320551 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
Förpackning:
Individuellt inslagna
Slumpmässig
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 200
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackning Förpackningsstorlek
10320551 50 mL Slumpmässig Paket med 200
10119110 100 mL Individuellt inslagna Paket med 100
10261391 50 mL Individuellt inslagna Paket med 100
10712541 100 mL Slumpmässig Paket med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10320551 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 4870
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tillverkad av modifierad polystyren för styrka. Corning™ Costar™ Sterila engångsreagensbehållare är idealiska för upprepad fyllning av flerkanalspipetter.
Costar™ reagensbehållare är idealiska för att upprepade gånger fylla flerkanalspipetter.
  • Tillverkad av modifierad polystyren (vit)
  • Individuellt inslagna, sterila
  • Disponibel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Mått (L x B x H) 145 x 70 x 28 mm
Material Polystyren
Sterilitet Sterila
Typ Reagensreservoar
Höjd (metrisk) 28 mm
Längd (metrisk) 145 mm
nr per ärende 200/Cs.
Antal per förpackning 5/Pk.
Förpackning Slumpmässig
Bredd (metrisk) 70 mm
Disponibel Engångsbruk