Läs mer
Corning™ Costar™ Sterila engångsreagensbehållare
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10712541 Handla allt Corning Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
Förpackning:
Individuellt inslagna
Slumpmässig
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 200
Produktkod. 10712541
Brand: Corning™ 4872
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av modifierad polystyren för styrka. Corning™ Costar™ Sterila engångsreagensbehållare är idealiska för upprepad fyllning av flerkanalspipetter.
Costar™ reagensbehållare är idealiska för att upprepade gånger fylla flerkanalspipetter.
  • Tillverkad av modifierad polystyren (vit)
  • Individuellt inslagna, sterila
  • Disponibel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Mått (L x B x H) 145 x 85 x 35 mm
Material Polystyren
Sterilitet Sterila
Höjd (metrisk) 35 mm
Längd (metrisk) 145 mm
nr per ärende 200/Cs.
Antal per förpackning 5/Pk.
Förpackning Slumpmässig
Bredd (metrisk) 85 mm
Disponibel Engångsbruk