Läs mer
Corning™ Costar™ Stripettor™ Pipet Filler/Dispenser Replacement Parts
Produktkod. 11323635 Handla allt Corning Produkter
Typ:
Pipet Holder
Recharger/Adapter
Replacement Filter, 0.2μm
Replacement Filter, 0.45μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 11323635
Brand: Corning™ 4094
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
For use with Stripettor™ filler/dispenser
  • PTFE filter (pack of 5) is for the Stripettor™ Plus pipetting controller
  • Pore Size: 0.45 μm
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoclavable
Material PTFE
Porstorlek 0.2 μm
Typ Replacement Filter, 0.2μm
För användning med (utrustning) Costar™ stripettor pipet filler/dispenser