Läs mer
Corning™ Costar™ Stripettor™ Pipet Filler/Dispenser Replacement Parts
Handla allt Corning Produkter
Typ:
Pipet Holder
Recharger/Adapter
Replacement Filter, 0.2μm
Replacement Filter, 0.45μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Beskrivning
- PTFE filter (pack of 5) is for the Stripettor™ Plus pipetting controller
- Pore Size: 0.45 μm
- Autoclavable
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Typ | Pipet Holder |
| För användning med (utrustning) | Costar™ stripettor pipet filler/dispenser |