Beskrivning
- PTFE filter (pack of 5) is for the Stripettor™ Plus pipetting controller
- Pore Size: 0.45 μm
- Autoclavable
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Typ | Recharger/Adapter |
| För användning med (utrustning) | Costar™ stripettor pipet filler/dispenser |
| Elektriska krav | 120V 60Hz |
| Spänning | 120 V |
| Frekvens | 60 Hz |