Beskrivning
Åtta-Cap Strips
- För 96-brunnars polypropen Thermowell tallrikar
- Tillverkad av tunnväggig polypropen
- Certifierad DNase- och RNase-fri
- Autoklaverbar vid 121 °C (250 °F)
- Levereras icke-steril
- Endast för polykarbonatplattor
- Levereras icke-steril
- Tillåter provvisning och är termiskt stabil upp till 100 C (°212 °F)
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Material | Polyeten |
| Sterilitet | Icke-steril |
| nr per ärende | 100/Cs. |
| Antal per förpackning | 100/Pk. |
| Produkttyp | Tätningstejp |
| Plattkompatibilitet | Polykarbonatplatta |