Läs mer
Corning™ Costar™ Thermowell™ Plåtlock
Produktkod. 10160911 Handla allt Corning Produkter
Change view
Plattkompatibilitet:
Thermowell Plattor av polykarbonat
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. Plattkompatibilitet Förpackningsstorlek
10160911 Thermowell Plattor av polykarbonat Paket med 25
1 options
Produktkod. 10160911 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 6520
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1665.00 SEK
    1551.46 SEK / Paket med 25
    Save 113.54 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 19-03-2027
Lägg i varukorgen
Passar stilarna C, M och H.
  • Polykarbonatlock är termiskt stabila upp till °135 C och kan användas på Corning™ Thermowell™ 96 brunnars polykarbonatplattor (passar Kat. nr. 6511) med oljeöverdrag
  • Lock är endast avsedda att vara lock och förhindrar inte avdunstning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polykarbonat
Sterilitet Icke-steril
Antal Wells 96
nr per ärende 25/Cs.
Antal per förpackning 1/Pk.
Produkttyp Plåtlock
Plattkompatibilitet Thermowell Plattor av polykarbonat