Läs mer
Corning™ Costar™ Transwell-COL™ kollagenbelagd PTFE-membraninsats
Produktkod. 10042501 Handla allt Corning Produkter
Change view
Porstorlek:
0,4 μm
3 μm
För användning med (utrustning):
12-brunnsplattan
24-brunnsplattan
6 Brunnsplatta
6-brunnsplattan
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porstorlek För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10042501 0,4 μm 24-brunnsplattan Paket med 24
10457031 0,4 μm 12-brunnsplattan Paket med 24
10216581 0,4 μm 6 Brunnsplatta Paket med 24
10005331 3 μm 12-brunnsplattan Paket med 24
10136861 3 μm 6-brunnsplattan Paket med 24
10377791 3 μm 24-brunnsplattan Paket med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10042501 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 3495
Beräknad leverans: 16-02-2027
Lägg i varukorgen
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Transparenta, kollagenbehandlade mikroporösa membran främjar cellvidhäftning och spridning
Permeabla stöd, även kallade cellkulturinsatser, är ett viktigt verktyg för studiet av både ankarberoende och oberoende cellinjer.
Du kan använda cellkulturinsatser för att:
  • Skapa en cellkulturmiljö som liknar ett in vivo-tillstånd
  • Tillåt polariserade celler att utföra metabola aktiviteter på ett mer naturligt sätt eftersom cellerna matar både apikalt och basolateralt
  • Kokulturceller med eller utan cell-till-cell-kontakt
  • Designa en mångfald av experiment med olika porstorlekar, membrantyper och beläggningar Transparent, kollagenbelagd PTFE-membran
  • Främjar cellanknytning och spridning
  • Ekvimolär blandning av kollagentyp I och III
  • Individuellt förpackade
  • Flera brunnsplattor ingår i varje fall
  • Sterila
Order Info
Individuellt förpackade och levereras i förpackning med vävnadsodlingsplattor med lock; steril.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kulturområde 0,33 cm2
Material PTFE
Volym (metrisk) Tja 0.6 mL
Porstorlek 0,4 μm
Typ Membraninsats
För användning med (utrustning) 24-brunnsplattan
Diameter (metrisk) Yttre 6.5 mm
Kvantitet 1/Pk., 24/Cs.
Ytbeläggning Kollagen
Sterilitet Sterila
Antal Wells 24
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.