Läs mer
Corning™ Costar™ Transwell™-COL Collagen-Coated PTFE Membrane Insert
Handla allt Corning Produkter
Porstorlek:
0,4 μm
3 μm
För användning med (utrustning):
12-brunnsplatta
24-brunnsplatta
6 Brunnsplatta
6-brunnsplatta
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Beskrivning
Permeable supports, also known as cell culture inserts, are an essential tool for the study of both anchorage-dependent and independent cell lines.
You can use cell culture inserts to:
- Produce a cell culture environment that closely resembles an in vivo state
- Allow polarized cells to carry out metabolic activities in a more natural manner because the cells feed both apically and basolaterally
- Co-culture cells with or without cell-to-cell contact
- Design a diversity of experiments using various pore sizes, membrane types, and coatings Transparent, Collagen-coated PTFE membrane
- Promotes cell attachment and spreading
- Equimolar mixture of Collagen type I and III
- Individually packaged
- Multiple well plates included in each case
- Sterile
Beställningsinfo
Individuellt förpackade och levereras i förpackning med vävnadsodlingsplattor med lock; steril.
Specifikationer
Specifikationer
| Kulturområde | 1.12 cm2 |
| Material | PTFE |
| Volym (metrisk) Tja | 1.5 mL |
| Porstorlek | 0,4 μm |
| Typ | Membrane Insert |
| För användning med (utrustning) | 12-brunnsplatta |
| Diameterfilter (metriskt). | 12 mm |
| Antal per förpackning | 1/Pk. |
| nr per ärende | 24/Cs. |
| Ytbeläggning | Collagen |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur