Läs mer
Corning™ Costar™ Transwell™ Insatser och fat
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. p-176764 Handla allt Corning Produkter
Stödjande membran:
0,4 μm
3.0μ m
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. 10164381
Brand: Corning™ 3420
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillämpningar inkluderar samodling, läkemedelstransport, provrörsbefruktning och mikrobiella patogenesstudier.
Permeabla stöd, även kända som cellkulturinlägg, är ett viktigt verktyg för studiet av både förankringsberoende och oberoende cellinjer.
Du kan använda cellkulturinlägg för att:
  • Producera en cellodlingsmiljö som nära liknar ett in vivo -tillstånd
  • Tillåt polariserade celler att utföra metaboliska aktiviteter på ett mer naturligt sätt eftersom cellerna äter både apikalt och basolateralt
  • Samodla celler med eller utan cell-till-cell-kontakt
  • Designa en mängd olika experiment med olika porstorlekar, membrantyper och beläggningar 10μ m tjockt genomskinligt membran
  • Porstorlekar från 0,4μ m till 8μ m diametrar
  • Behandlas för optimal cellfäste
  • Levereras i flera brunnsplattor
  • Membran måste färgas för cellsynlighet
  • Sterila
Beställningsinfo
Individuellt inslagna. Tolv insatser (med fat) per fodral.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bottenform Rund
Kapacitet (metrisk) 13 ml (tja)
Färg Klart
Kulturområde 44 cm 2
Material Polykarbonat
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Cellkultur
Typ Insatssystem med flera brunnar
Volym (metrisk) Fungerar 9 mL
nr per ärende 12/Cs.
Antal per förpackning 1/Pk.
Porstorlek 3 μm
Stödjande membran 3.0μ m
Diameter (metrisk) 75 mm