Läs mer
Corning™ Transwell™ Platta med flera brunnar med permeabla polykarbonatinsatser
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10167000 Handla allt Corning Produkter
Change view
Porstorlek:
0,4 μm
3 μm
5 μm
8μ m
Antal Wells:
6
12
24
Diameter (metrisk) Yttre:
6,5 mm
12 mm
24,5 mm
Kulturområde:
0,33 cm 2
1,12 cm 2
4,7 cm 2
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 48
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porstorlek Antal Wells Diameter (metrisk) Yttre Kulturområde unitSize
10167000 8μ m 24 6,5 mm 0,33 cm 2 Paket med 48
10301031 0,4 μm 6 24,5 mm 4,7 cm 2 Paket med 24
10567522 0,4 μm 12 12 mm 1,12 cm 2 Paket med 48
10615345 3 μm 12 12 mm 1,12 cm 2 Paket med 48
10246481 8μ m 6 24,5 mm 4,7 cm 2 Paket med 24
10025471 3 μm 24 6,5 mm 0,33 cm 2 Paket med 48
10107341 5 μm 24 6,5 mm 0,33 cm 2 Paket med 48
10147291 0,4 μm 24 6,5 mm 0,33 cm 2 Paket med 48
10471242 3 μm 6 24,5 mm 4,7 cm 2 Paket med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 10167000 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 3422
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Patenterad självcentrerande design ger oberoende tillgång till både apikala och basolaterala membran i cellmonoskiktet. Corning™ Transwell ™Multiple Well Plate med permeabla polykarbonatmembraninsatser ger en idealisk lösning för att studera förankringsberoende och -oberoende celler.
Permeabla stöd, även kända som cellkulturinlägg, är ett viktigt verktyg för studiet av både förankringsberoende och oberoende cellinjer.
Du kan använda cellkulturinlägg för att:
  • Producera en cellodlingsmiljö som nära liknar ett in vivo -tillstånd
  • Tillåt polariserade celler att utföra metaboliska aktiviteter på ett mer naturligt sätt eftersom cellerna äter både apikalt och basolateralt
  • Samodla celler med eller utan cell-till-cell-kontakt
  • Designa en mängd olika experiment med olika porstorlekar, membrantyper och beläggningar 10μ m tjockt genomskinligt membran
  • Porstorlekar från 0,4μ m till 8μ m diametrar
  • Behandlas för optimal cellfäste
  • Levereras i flera brunnsplattor
  • Membran måste färgas för cellsynlighet
  • Sterila
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 12 skär i en platta med 24 brunnar; 4 tallrikar per fodral
Kulturområde 0,33 cm 2
Material Polykarbonat
Volym (metrisk) Tja 0.6 mL
Porstorlek 8μ m
Typ Förladdat mikroporöst inlägg i vävnadskulturplatta
För användning med (applikation) Epitel- och endotelcellkultur; studier av transport, migration/invasion, samodling och mikrobiell patogenes
Diameter (metrisk) Yttre 6,5 mm
Antal per förpackning 12/Pk.
nr per ärende 48/Cs.
Ytbeläggning TC-behandlad
Färg Klart
Ytbehandling TC-behandlad
Sterilitet Sterila
Antal Wells 24