Läs mer
Corning™ Transwell™ Platta med flera brunnar med permeabla polykarbonatinsatser
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10471242 Handla allt Corning Produkter
Porstorlek:
0,4 μm
3 μm
5 μm
8μ m
Antal Wells:
6
12
24
Diameter (metrisk) Yttre:
6,5 mm
12 mm
24,5 mm
Kulturområde:
0,33 cm 2
1,12 cm 2
4,7 cm 2
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 48
Produktkod. 10471242
Brand: Corning™ 3414
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Patenterad självcentrerande design ger oberoende tillgång till både apikala och basolaterala membran i cellmonoskiktet. Corning™ Transwell ™Multiple Well Plate med permeabla polykarbonatmembraninsatser ger en idealisk lösning för att studera förankringsberoende och -oberoende celler.
Permeabla stöd, även kända som cellkulturinlägg, är ett viktigt verktyg för studiet av både förankringsberoende och oberoende cellinjer.
Du kan använda cellkulturinlägg för att:
  • Producera en cellodlingsmiljö som nära liknar ett in vivo -tillstånd
  • Tillåt polariserade celler att utföra metaboliska aktiviteter på ett mer naturligt sätt eftersom cellerna äter både apikalt och basolateralt
  • Samodla celler med eller utan cell-till-cell-kontakt
  • Designa en mängd olika experiment med olika porstorlekar, membrantyper och beläggningar 10μ m tjockt genomskinligt membran
  • Porstorlekar från 0,4μ m till 8μ m diametrar
  • Behandlas för optimal cellfäste
  • Levereras i flera brunnsplattor
  • Membran måste färgas för cellsynlighet
  • Sterila
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 6 insatser/6 brunnsplatta
Kulturområde 4,7 cm 2
Material Polykarbonat
Volym (metrisk) Tja 2.6 mL
Porstorlek 3 μm
Typ Förladdat mikroporöst inlägg i vävnadskulturplatta
För användning med (applikation) Epitel- och endotelcellkultur; studier av transport, migration/invasion, samodling och mikrobiell patogenes
Diameter (metrisk) Yttre 24,5 mm
Antal per förpackning 6/Pk.
nr per ärende 24/Cs.
Ytbeläggning TC-behandlad
Färg Klart
Ytbehandling TC-behandlad
Sterilitet Sterila
Antal Wells 6