Läs mer
Corning™ Transwell™ Platta med flera brunnar med permeabla polykarbonatinsatser
BIOPHARMA
Produktkod. 10567522 Handla allt Corning Produkter
Change view
Porstorlek:
0,4 μm
3 μm
5 μm
8μ m
Antal Wells:
6
12
24
Diameter (metrisk) Yttre:
6,5 mm
12 mm
24,5 mm
Kulturområde:
0,33 cm 2
1,12 cm 2
4,7 cm 2
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 48
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porstorlek Antal Wells Diameter (metrisk) Yttre Kulturområde Förpackningsstorlek
10567522 0,4 μm 12 12 mm 1,12 cm 2 Paket med 48
10301031 0,4 μm 6 24,5 mm 4,7 cm 2 Paket med 24
10615345 3 μm 12 12 mm 1,12 cm 2 Paket med 48
10246481 8μ m 6 24,5 mm 4,7 cm 2 Paket med 24
10025471 3 μm 24 6,5 mm 0,33 cm 2 Paket med 48
10107341 5 μm 24 6,5 mm 0,33 cm 2 Paket med 48
10147291 0,4 μm 24 6,5 mm 0,33 cm 2 Paket med 48
10167000 8μ m 24 6,5 mm 0,33 cm 2 Paket med 48
10471242 3 μm 6 24,5 mm 4,7 cm 2 Paket med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 10567522 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 3401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5630.71 SEK
    4942.25 SEK / Paket med 48
    Save 688.46 SEK
    12% Av
Beräknad leverans: 07-12-2026
Patenterad självcentrerande design ger oberoende tillgång till både apikala och basolaterala membran i cellmonoskiktet. Corning™ Transwell ™Multiple Well Plate med permeabla polykarbonatmembraninsatser ger en idealisk lösning för att studera förankringsberoende och -oberoende celler.
Permeabla stöd, även kända som cellkulturinlägg, är ett viktigt verktyg för studiet av både förankringsberoende och oberoende cellinjer.
Du kan använda cellkulturinlägg för att:
  • Producera en cellodlingsmiljö som nära liknar ett in vivo -tillstånd
  • Tillåt polariserade celler att utföra metaboliska aktiviteter på ett mer naturligt sätt eftersom cellerna äter både apikalt och basolateralt
  • Samodla celler med eller utan cell-till-cell-kontakt
  • Designa en mängd olika experiment med olika porstorlekar, membrantyper och beläggningar 10μ m tjockt genomskinligt membran
  • Porstorlekar från 0,4μ m till 8μ m diametrar
  • Behandlas för optimal cellfäste
  • Levereras i flera brunnsplattor
  • Membran måste färgas för cellsynlighet
  • Sterila
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 12 insatser
Kulturområde 1,12 cm 2
Material Polykarbonat
Volym (metrisk) Tja 1.5 mL
Porstorlek 0,4 μm
Typ Förladdat mikroporöst inlägg i vävnadskulturplatta
För användning med (applikation) Epitel- och endotelcellkultur; studier av transport, migration/invasion, samodling och mikrobiell patogenes
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
Kvantitet 4 tallrikar; 12 insatser/plåt
Ytbeläggning TC-behandlad
Färg Klart
Ytbehandling TC-behandlad
Sterilitet Sterila
Antal Wells 12