Läs mer
Cot inhibitor-1, MedChemExpress
Beskrivning
Cot inhibitor-1 (compound 28) is a selective tumor progression loci-2 (Tpl2) kinase inhibitor with an IC50 of 28 nM. Cot inhibitor-1 shows an inhibition of TNF-alpha production in human whole blood with an IC50 of 5.7 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cot inhibitor-1 |
| CAS | 915365-57-0 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C27H27Cl2FN8 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (45.17 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | N#CC1=C(C2=CC(NCC3=CN(CCN4CCCCCC4)N=N3)=CC(Cl)=C2N=C1)NC5=CC=C(F)C(Cl)=C5 |
| Molekylvikt (g/mol) | 553.46 |
| Formel vikt | 553.46 |
| Visa mer |