Läs mer
Cot inhibitor-2, MedChemExpress
Beskrivning
Cot inhibitor-2 is a potent, selective and orally active cot (Tpl2/MAP3K8) inhibitor with an IC50 of 1.6 nM. Cot inhibitor-2 inhibts TNF-α production in LPS-stimulated human whole blood with an IC50 of 0.3 μM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cot inhibitor-2 |
| CAS | 915363-56-3 |
| Färg | Yellow-Green |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C26H25Cl2FN8 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 40 mg/mL (74.15 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | N#CC1=C(C2=CC(NCC3=CN(N=N3)C4CCN(CC4)CC)=CC(Cl)=C2N=C1)NC5=CC=C(F)C(Cl)=C5 |
| Molekylvikt (g/mol) | 539.43 |
| Formel vikt | 539.43 |
| Visa mer |