Läs mer
Cotarnine chloride, TRC
Produktkod. 30357062
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30357062 50 mg
1 options
Produktkod. 30357062 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC71750050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cotarnine Chloride
CAS 10018-19-6
Molekylformel C12 H14 N O3 . Cl
Kvantitet 50 mg
Synonym 1,3-Dioxolo[4,5-g]isoquinolinium, 7,8-dihydro-4-methoxy-6-methyl-, chloride (1:1), 1,3-Dioxolo[4,5-g]isoquinolinium, 7,8-dihydro-4-methoxy-6-methyl-, chloride (8CI,9CI), Cotarnine chloride (6CI,7CI), 7,8-Dihydro-4-methoxy-6-methyl-1,3-dioxolo[4,5-g]isoquinolinium chloride, Cotarninium chloride, Stypticin
InChI formel InChI=1S/C12H14NO3.ClH/c1-13-4-3-8-5-10-12(16-7-15-10)11(14-2)9(8)6-13;/h5-6H,3-4,7H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
LEDER [Cl-].COc1c2OCOc2cc3CC[N+](=Cc13)C
IUPAC-namn 4-methoxy-6-methyl-7,8-dihydro-[1,3]dioxolo[4,5-g]isoquinolin-6-ium;chloride
Molekylvikt (g/mol) 255.7
Formel vikt 255.0662