Läs mer
Cotarnine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cotarnine |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15NO4/c1-13-4-3-7-5-8-10(17-6-16-8)11(15-2)9(7)12(13)14/h5,12,14H,3-4,6H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 237.1001 |