Läs mer
(-)-Kotinin 1,0 mg/ml i metanol, LoGiCal
Produktkod. 30459953
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30459953 1 ml
1 options
Produktkod. 30459953 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP0517.0301
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cotinine
CAS 486-56-6
Analyt- eller komponentnamn Cotinine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H12 N2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym (5S)-1-Methyl-5-(pyridin-3-yl)pyrrolidin-2-one, Nicotine Imp. C (EP), Cotinine, (-)-Cotinine, Nicotine USP Related Compound C, Nicotine USP RC C, Nicotine Related Compound C, Nicotine Impurity C
InChI formel InChI=1S/C10H12N2O/c1-12-9(4-5-10(12)13)8-3-2-6-11-7-8/h2-3,6-7,9H,4-5H2,1H3/t9-/m0/s1
Lösningstyp Enda lösning
LEDER CN1[C@@H](CCC1=O)c2cccnc2
IUPAC-namn (5S)-1-metyl-5-pyridin-3-ylpyrrolidin-2-ett
Lösningsmedel eller matris Metanol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 176.22
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 176,095 g/mol