Läs mer
(-)-Cotinin 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30327047
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30327047 1 ml
1 options
Produktkod. 30327047 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA11708000AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cotinine
CAS 486-56-6
Analyt- eller komponentnamn Cotinine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H12 N2 O
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym (5S)-1-Methyl-5-(pyridin-3-yl)pyrrolidin-2-one, Nicotine Imp. C (EP), Cotinine, (-)-Cotinine, Nicotine USP Related Compound C, Nicotine USP RC C, Nicotine Related Compound C, Nicotine Impurity C
InChI formel InChI=1S/C10H12N2O/c1-12-9(4-5-10(12)13)8-3-2-6-11-7-8/h2-3,6-7,9H,4-5H2,1H3/t9-/m0/s1
LEDER CN1[C@@H](CCC1=O)c2cccnc2
IUPAC-namn (5S)-1-metyl-5-pyridin-3-ylpyrrolidin-2-ett
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 176.22
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 176,095 g/mol