Learn More
(-)-Cotinin, 98%
Description
(-)-kotinin används för att aktivera en subpopulation avα 3/α 6 β2 nAChRs i apa striatum. Den binder acetylkolinreceptorer av nikotin- och muskarintyp med minimal receptordesensibilisering och visar antipsykotiska läkemedelsliknande egenskaper i beteendemodeller, neuroprotektiva egenskaper i neurodegenerativa sjukdomsmodeller och ökar uppmärksamheten i en fördröjd matchning-till-prov-uppgift.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ej blandbar eller svår att blanda i vatten. Löslig i dimetylsulfoxid (100 mM), etanol (50 mg/ml, vilket ger en klar, svagt gul till gul lösning), metanol och kloroform.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Rekommenderad lagringstemperatur är 2 - 8 °C.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | (-)-Cotinine |
| Smältpunkt | 34 °C till 39 °C |
| Kokpunkt | 145 °C till 147 °C (3 mmHg) |
| Flampunkt | >110 °C (230 °F) |
| Kvantitet | 250 mg |
| Beilstein | 83099 |
| Merck Index | 14,2553 |
| Löslighetsinformation | Inte blandbar eller svår att blanda i vatten. Löslig i dimetylsulfoxid (100 mM), etanol (50 mg/ml, vilket ger en klar, svag gul till gul lösning), metanol och kloroform. |
| Optisk rotation | −20° (c=1 i etanol) |
| Formel vikt | 176.22 |
| Show More |
Safety and Handling
- (-)-Cotinine
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Cotinine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.