Läs mer
Cotinine, LoGiCal
Produktkod. 30464282
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30464282 10 mg
1 options
Produktkod. 30464282 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0517.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cotinine
CAS 486-56-6
Analyt- eller komponentnamn Cotinine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H12 N2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym (5S)-1-Methyl-5-(pyridin-3-yl)pyrrolidin-2-one, Nicotine Imp. C (EP), Cotinine, (-)-Cotinine, Nicotine USP Related Compound C, Nicotine USP RC C, Nicotine Related Compound C, Nicotine Impurity C
InChI formel InChI=1S/C10H12N2O/c1-12-9(4-5-10(12)13)8-3-2-6-11-7-8/h2-3,6-7,9H,4-5H2,1H3/t9-/m0/s1
Lösningstyp Snyggt
LEDER CN1[C@@H](CCC1=O)c2cccnc2
IUPAC-namn (5S)-1-metyl-5-pyridin-3-ylpyrrolidin-2-ett
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 176.22
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 176,095 g/mol