Läs mer
Cotinine N-Alpha-D-Glucuronide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cotinine N-alpha-D-Glucuronide |
| Analyt- eller komponentnamn | Cotinine N-alpha-D-Glucuronide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20N2O7/c1-17-9(4-5-10(17)19)8-3-2-6-18(7-8)15-13(22)11(20)12(21)14(25-15)16(23)24/h2-3,6-7,9,11-15,20-22H,4-5H2,1H3/t9-,11?,12-,13?,14?,15-/m0/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Forensics |
| Kvantitet | 10 mg |