Läs mer
Cotinine N-Beta-D-Glucuronide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cotinine N-beta-D-Glucuronide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20N2O7/c1-17-6-9(5-10(17)19)8-3-2-4-18(7-8)15-13(22)11(20)12(21)14(25-15)16(23)24/h2-4,7,9,11-15,20-22H,5-6H2,1H3/t9-,11+,12+,13-,14+,15-/m1/s1 |
| Formel vikt | 352.1271 |
| Procent renhet | >95% |