Läs mer
ZVG™ Bomullsstäddukar
Färg:
Calico vit
Flerfärgad
Vitt
Beskrivning
- 100% bomull
- Övervägande sömlös
- Luddfritt, absorberande material
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Rengöringsduk |
| Material | Bomull |
| Certifikat och efterlevnad | DIN 61650 |
| Färg | Flerfärgad |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Förpackningsmängd | 10 kg |
| Sterilitet | Icke-steril |