Läs mer
Sperian™ Honeywell™ Vita handskar i bomull/elasthan
Beskrivning
- Industriell skärning, kantad bård
- Ambidextrous och därmed mer kostnadseffektivt
- Bomullslås säkerställer handskens mekaniska prestanda samtidigt som den absorberar handsvett för ökad komfort
- Tät stickning ger handsken perfekt stöd och begränsar inträngningen av smuts
- Ribbad vid handleden för att säkerställa en bra nivå av handledskomfort och eliminerar risken att den fastnar
Specifikationer
Specifikationer
| Klassificering | Klass 5 |
| Konstruktion | Jerseystickad |
| Hand | Ambidexter |
| Material | Bomull, Elastan |
| Produkttyp | Industrial Gloves |
| Storlek | 8/10 |
| För användning med (applikation) | Efterbehandling inom mekanik, klocktillverkning, smycken, fotografi. Hanteringar som kräver en ren handske utan plysch. |
| Kvantitet | 12/Pk. |
| Längd (metrisk) | 19.5-21 cm |