Läs mer
Sartorius™ Bomullshandskar för vikter
Produktkod. 13119250 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Kvantitet:
1 Par/Pk.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13119250 1 Par/Pk. Varje
1 options
Produktkod. 13119250 Leverantör Sartorius™ Leverantörsnummer YAW21
Driv din forskning inom förnybar energi
Använd kampanjkoden 28029
Visa alla kampanjer
I lager
Förhindra skador på kalibreringsvikternas yta. Sartorius™ Bomullshandskar för kalibreringsvikter gör att du säkert och korrekt kan hantera finbearbetade kalibreringsvikter och bibehålla balansnoggrannhet.
  • Bomullskonstruktion
  • Säkerställ noggrannhet av vikt- och massastandarder
  • Eliminerar fingeravtryck och motstår kontaminering av smuts, fukt och korrosion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Kalibreringsvikter och standarder
Färg Vitt
Material Bomull
Kvantitet 1 Par/Pk.