Läs mer
Cole-Parmer™ Biohazard autoklavhandskar
Produktkod. 11779669 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Färg:
Orange
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11779669 Orange Varje
1 options
Produktkod. 11779669 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0649640
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    647.00 SEK
    534.17 SEK / Paket med 1
    Save 112.83 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 11-12-2026
Använd dessa mjuka, följsamma och helt bomullsfrottéhandskar för att hantera varma föremål färska från autoklaven eller ugnen
  • Värmebeständig till 450 °F (232 °C)
  • Utmärkt för användning i alla miljöer där värmeskydd krävs
  • Ljust orange för ökad synlighet
  • Maskintvätt, torktumla
Specifikationer
Manschettmaterial Bomull
Färg Orange
Produkttyp Handskar
Storlek Universell
Kvantitet 1 förpackning
Motståndskraftig mot Värme
Längd (metrisk) 330 mm