Läs mer
Sartorius™ Bomullslinters FN 100 kromatografipapper
Produktkod. 10505141 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Längd (metrisk):
200 mm
460 mm
580 mm
Bredd (metrisk):
200 mm
570 mm
600 mm
Beskrivning:
100 ark
50 ark
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Bredd (metrisk) Beskrivning unitSize
10505141 200 mm 200 mm 100 ark Paket med 100
10561552 580 mm 600 mm 50 ark Paket med 50
10311802 460 mm 570 mm 100 ark Paket med 100
10301802 460 mm 570 mm 50 ark Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10505141 Leverantör Sartorius™ Leverantörsnummer FT2527200200N
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Beskrivning 100 ark
Formatera Ark
Kvalitet FN 100
Material Bomullslinters
Bredd (engelska) 200 mm
Bredd (metrisk) 200 mm
Längd (metrisk) 200 mm
Teknik Kromatografi