Läs mer
Sartorius™ Bomullslinters FN 100 kromatografipapper
Produktkod. 15942720 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Längd (metrisk):
190 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
15942720 190 mm Varje
1 options
Produktkod. 15942720 Leverantör Sartorius™ Leverantörsnummer FT15270190100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4275.00 SEK
    2892.65 SEK / Paket med 1
    Save 1382.35 SEK
    32% Av
Beräknad leverans: 14-12-2026
Specifikationer
Formatera Ark
Kvalitet FN 100
Material Bomullslinters
Bredd (metrisk) 100 mm
Längd (metrisk) 190 mm
Teknik Kromatografi