Läs mer
Sartorius™ Bomullslinters FN 3 kromatografipapper
Handla allt Sartorius Produkter
Längd (metrisk):
250 mm
300 mm
580 mm
3460 mm
Bredd (metrisk):
250 mm
570 mm
580 mm
600 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Ark |
| Kvalitet | FN 3 |
| Material | Bomullslinters |
| Bredd (metrisk) | 600 mm |
| Längd (metrisk) | 580 mm |
| Teknik | Kromatografi |