Läs mer
Sartorius™ Bomullslinters FN 3 kromatografipapper
Produktkod. 10682602 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Längd (metrisk):
250 mm
300 mm
580 mm
3460 mm
Bredd (metrisk):
250 mm
570 mm
580 mm
600 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Bredd (metrisk) unitSize
10682602 250 mm 250 mm Paket med 100
10400282 300 mm 580 mm Paket med 100
10032351 580 mm 600 mm Paket med 100
10357691 3460 mm 570 mm Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10682602 Leverantör Sartorius™ Leverantörsnummer FT2503250250N
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-09-2026
Specifikationer
Formatera Ark
Kvalitet FN 3
Material Bomullslinters
Bredd (metrisk) 250 mm
Längd (metrisk) 250 mm
Teknik Kromatografi