Läs mer
Sartorius™ Cotton Linters FN 6 Chromatography Paper
Produktkod. 10307841 Handla allt Sartorius Produkter
Längd (metrisk):
580 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 10307841
Brand: Sartorius™ FT2506580600N
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Formatera Sheet
Kvalitet FN 6
Material Cotton Linters
Bredd (metrisk) 600 mm
Längd (metrisk) 580 mm
Teknik Chromatography