Läs mer
Sartorius™ Cotton Linters FN 7A Chromatography Paper
Produktkod. 10377731 Handla allt Sartorius Produkter
Längd (metrisk):
60 mm
580 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Produktkod. 10377731
Brand: Sartorius™ FT2508580600K
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Formatera Sheet
Kvalitet FN 7 A
Material Cotton Linters
Bredd (metrisk) 600 mm
Längd (metrisk) 580 mm
Teknik Chromatography