Läs mer
Azpack™ Bomull, ej absorberande
Produktkod. 11468153
Change view
Vikt (metrisk):
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Vikt (metrisk) Förpackningsstorlek
11468153 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11468153 Leverantör Azpack™ Leverantörsnummer 11468153
I lager
Testa uppsugningsförmågan genom att lägga en tesked vatten i hålet på en bomull. Azpack™ Bomull, Icke-absorberande är avfettad på grund av blekning.
  • 100% blekt bomullskammare
  • Behandlad med en icke-absorberande finish
  • 1 rulle är ungefär 3,5 mx 325 mm (L x B)
  • 500 g
  • CE-märkt
Specifikationer
Produkttyp Icke-absorberande bomull
Material Blekt bomull behandlad med icke-absorberande finish
Kvalitet CE-märkt
Kvantitet 1 st
Vikt (metrisk) 500 g