Läs mer
Brand™ Bomullssnöre
Produktkod. 10473521 Handla allt Brand Produkter
Change view
Vikt (metrisk):
13 g/10 m
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Vikt (metrisk) Förpackningsstorlek
10473521 13 g/10 m 1kg
1 options
Produktkod. 10473521 Leverantör Brand™ Leverantörsnummer 28205
I lager
Förlänger leveranstiden och underlättar mätnoggrannheten. BRAND™ Bomullssnöre är gjord av 100% bomullsull.
Bomullspluggar kan förlänga leveranstiden och kan därför påverka mätnoggrannheten. I tester med pipetter som har haft bomullspluggar insatta av en bomullspluggmaskin, var resultaten inom de angivna felgränserna.
  • 100% bomullsull
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Bomull
Material Bomull
För användning med (applikation) Pipeter
Kvantitet 1 kg
Vikt (metrisk) 13 g/10 m