Läs mer
Bomullsfröolja, MP Biomedicals
Produktkod. 11425532 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 lb.
25 lb.
Förpackningsstorlek:
1lb
25lb
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11425532 25 lb. 25lb
11415532 1 lb. 1lb
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11425532 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0290141925
Förtvålningsnummer: 190-198; Jodtal: 105-114
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 8001-29-4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cottonseed Oil
Kvantitet 25 lb.