Läs mer
Cottonseed oil, pure
Produktkod. 15214664 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15214664 2.5 L 2.5 L
10552391 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15214664 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 177110025
Request Bulk or Custom Format
CAS: 8001-29-4
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 8001-29-4
MDL-nummer MFCD00130872
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cottonseed oil
Aciditet 0.5mg KOH/g max.
Färg Gult
Densitet 0.9100g/mL, 0.91
Flampunkt >112°C
Infrarött spektrum Authentic
Brytningsindex 1.4720 to 1.4730
Kvantitet 2.5 L
Förtvålningsvärde 185 to 198mg KOH/g
Merck Index 10,2535
Löslighetsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ether,benzene,chloroform and carbon,disulfide,slightly soluble in alcohol
Kvalitet Ren
Fysisk form Olja
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.