Läs mer
Coulter™ IMMUNO-TROL™ Control Cells
Kvantitet:
3 mL
Förpackningsstorlek:
60 tester
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | IVD, CE, FCM |
| Formatera | Liquid |
| Inkluderar | Two 3mL vials of cells |
| Antal tester | 60 |
| Kvantitet | 3 mL |
| Produkttyp | Immuno-trol Control Cells |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.