Läs mer
Coumachlor, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Coumachlor |
| CAS | 81-82-3 |
| Molekylformel | C19 H15 Cl O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Coumachlor (6CI), Coumarin, 3-(α-acetonyl-p-chlorobenzyl)-4-hydroxy- (7CI,8CI), 3-[1-(4-Chlorophenyl)-3-oxobutyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, (±)-3-(α-Acetonyl-4-chlorobenzyl)-4-hydroxy coumarin, (±)-Coumachlor, (±)-p-Chlorowarfarin, 3-(α-Acetonyl-4-chlorobenzyl)-4-hydroxycoumarin, 3-(α-p-Chlorophenyl-β-acetylethyl)-4-hydroxycoumarin, 3-[1-(p-Chlorophenyl)-2-acetylethyl]-4-hydroxycoumarin, Cumachlor, DL-3-(α-Acetonyl-4-chlorobenzyl)-4-hydroxycoumarin, Experimental Rodenticide 332, Geigy Rodenticide Exp. 332, Racemic coumachlor, Tomorin, p-Chlorowarfarin |
| InChI formel | InChI=1S/C19H15ClO4/c1-11(21)10-15(12-6-8-13(20)9-7-12)17-18(22)14-4-2-3-5-16(14)24-19(17)23/h2-9,15,22H,10H2,1H3 |
| LEDER | CC(=O)CC(C1=C(O)c2ccccc2OC1=O)c3ccc(Cl)cc3 |
| IUPAC-namn | 3-[1-(4-klorofenyl)-3-oxobutyl]-4-hydroxychromen-2-ett |
| Molekylvikt (g/mol) | 342.77 |
| Formel vikt | 342.0659 |